Learn More
Lenz Laborglasintrumente Three-Neck Round-Bottom Flasks
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Joint conique standard:
Col latéral NS 14/23, col central NS 24/29
Col latéral NS 19/26, col central NS 24/29
Col latéral NS 19/26, col central NS 29/32
Col latéral NS 29/32, col central NS 29/32
Col latéral NS 29/32, col central NS 45/40
Joint de bras latéral:
Col latéral NS 14/23
Col latéral NS 19/26
Col latéral NS 29/32
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Flacons à fond rond à trois cols
- Flacons de distillation à col latéral incliné
- Conforme à la norme DIN 12394
- Deux cols latéraux inclinés (20°)
- Joints rodés coniques
- Étiquette de marquage
- Matériau : DURAN™
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) de la tubulure extérieure | 64 mm |
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
| Joint de bras latéral | Col latéral NS 14/23 |
| Joint conique standard | Col latéral NS 14/23, col central NS 24/29 |