Learn More
Lenz Laborglasintrumente Three-Neck Round-Bottom Flasks
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 03314488
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Flacons à fond rond à trois cols
- Flacons de distillation à col latéral incliné
- Conforme à la norme DIN 12394
- Deux cols latéraux inclinés (20°)
- Joints rodés coniques
- Étiquette de marquage
- Matériau : DURAN™
Spécification
279 mm | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
Col latéral NS 29/32, col central NS 29/32 |
10 L | |
Side Neck NS 29/32 |