Learn More
Chlorure de thionyle, solution 1 M. dans le dichlorométhane, Thermo Scientific Chemicals
54.67€ - 94.17€
Identifiants chimiques
CAS 7719-09-7
Numéro MDL MFCD00011449
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15494507
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31857.AE
100 mL
54.67€
100mL
15404517
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31857.AP
500 mL
94.17€
500mL
Description
Description
Sulfuryl chloride and thionyl chloride have been found to be new chlorinating agents for alkyl sulfides. Preparation of aromatic polyesters by direct polycondensation with thionyl chloride in pyridine. Conversion of aromatic and. alpha.,. beta.-unsaturated aldehydes to dichlorides by thionyl chloride and dimethylformamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7719-09-7
MFCD00011449
Spécification
Thionyl chloride
Cl3P
MFCD00011449
1M soln. in dichloromethane
phosphorus trichloride, phosphorous trichloride, trichlorophosphine, phosphorus chloride, phosphorous chloride, phosphorus iii chloride, pcl3, phosphorus chloride pcl3, phosphine, trichloro, fosfortrichloride
FAIAAWCVCHQXDN-UHFFFAOYSA-N
trichlorophosphane
24387
118.97
7719-09-7
SOCl2
UN2922
1.35
Reacts with water.
P(Cl)(Cl)Cl
137.32
CHEBI:30334
Moisture sensitive; May form a precipitate
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H351
Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Susceptible de provoquer le cancer.
P201-P202-P260-P264b-P271-P281-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES CORROSIFS, TOXIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-748-8
missing translation for 'rtecsNumber' : XM5150000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote