Learn More
Chlorure de thionyle, solution 1 M. dans le dichlorométhane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15404517
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Sulfuryl chloride and thionyl chloride have been found to be new chlorinating agents for alkyl sulfides. Preparation of aromatic polyesters by direct polycondensation with thionyl chloride in pyridine. Conversion of aromatic and. alpha.,. beta.-unsaturated aldehydes to dichlorides by thionyl chloride and dimethylformamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7719-09-7
Numéro MDL MFCD00011449
Spécification
Nom chimique ou matériau Thionyl chloride
Formule moléculaire Cl2OS
Formule linéaire SOCl2
Numéro UN UN2922
Concentration 1M soln. in dichloromethane
Densité 1.35
Synonyme thionyl chloride, sulfinyl chloride, sulfurous dichloride, thionylchloride, sulfurous oxychloride, sulfur oxychloride, sulfinyl dichloride, socl2, dichlorosulfoxide, sulfur chloride oxide
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=S(Cl)Cl
Nom IUPAC dichlorure de thionyle
Poids moléculaire (g/mol) 118.96
CID PubChem 24386
ChEBI CHEBI:29290
Poids de la formule 118.97
Quantité 500 mL
Sensibilité Moisture sensitive; May form a precipitate