Learn More
Thermo Scientific™ Porte-cellules unique thermostaté pour les spectrophotomètres GENESYS 140/150/180 et BioMate 160
Contrôlez les températures d’échantillonnage pour les applications de sciences de la vie telles que la cinétique biochimique, l’analyse enzymatique des aliments et les études d’équilibre.
2215.00€ - 4750.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètres GENESYS 140/150/180, BioMate 160 |
---|
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15825427
|
Thermo Scientific™
840-306700 |
Câble d’alimentation UE pour porte-cuve unique thermostaté Peltier | Spectrophotomètres GENESYS 140/150/180, BioMate 160 |
2215.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11873674
|
Thermo Scientific™
222-238800 |
Recycleur Peltier étanche TPS 1500W | Spectrophotomètres GENESYS 140/150/180, BioMate 160 |
4750.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Idéal pour les applications de sciences de la vie telles que la cinétique biochimique, l’analyse enzymatique des aliments et les études d’équilibre.
Porte-cuve thermostaté par effet Peltier et refroidi par air pour les spectrophotomètres GENESYS 140/150/180 et BioMate 160. L’accessoire s’adapte à l’intérieur du compartiment à échantillons de l’instrument.- Comprend un porte-cuve pour des cellules carrées ayant un trajet optique de 10 mm
- Plage de températures de 20°C à 60°C
- Entièrement contrôlé par le logiciel intégré à l’instrument ou le logiciel Thermo Scientific™ VISIONlite™
- Agitation magnétique (à vitesse variable) pour les cuves grand format
- Peut être utilisé avec des cuves non masquées avec un volume nominal >= à 1000 μl
- Microcuves < 1000 μL must be masked type
- Boîte supplémentaire de 10 barreaux d’agitation revêtus de PTFE pour cuvette (5 mm x 2 mm) disponible
- Source d’alimentation multi-tensions
Spécification
Spectrophotomètres GENESYS 140/150/180, BioMate 160 |