Learn More
Thermo Scientific™ Porte-cellules unique thermostaté pour les spectrophotomètres GENESYS 140/150/180 et BioMate 160
Contrôlez les températures d’échantillonnage pour les applications de sciences de la vie telles que la cinétique biochimique, l’analyse enzymatique des aliments et les études d’équilibre.
Marque: Thermo Scientific™ 222-238800
Description
Idéal pour les applications de sciences de la vie telles que la cinétique biochimique, l’analyse enzymatique des aliments et les études d’équilibre.
Porte-cuve thermostaté par effet Peltier et refroidi par air pour les spectrophotomètres GENESYS 140/150/180 et BioMate 160. L’accessoire s’adapte à l’intérieur du compartiment à échantillons de l’instrument.- Comprend un porte-cuve pour des cellules carrées ayant un trajet optique de 10 mm
- Plage de températures de 20°C à 60°C
- Entièrement contrôlé par le logiciel intégré à l’instrument ou le logiciel Thermo Scientific™ VISIONlite™
- Agitation magnétique (à vitesse variable) pour les cuves grand format
- Peut être utilisé avec des cuves non masquées avec un volume nominal >= à 1000 μl
- Microcuves < 1000 μL must be masked type
- Boîte supplémentaire de 10 barreaux d’agitation revêtus de PTFE pour cuvette (5 mm x 2 mm) disponible
- Source d’alimentation multi-tensions
Spécification
Recycleur Peltier étanche TPS 1500W | |
Contrôlez la température à l’aide d’un porte-cuve thermostaté à l’eau. | |
± 0,05°C | |
150 mL |
Système de recirculation Peltier étanche | |
Spectrophotomètres GENESYS 140/150/180, BioMate 160 | |
20°C à 60°C |