Learn More
VEE GEE Thermometer Case, Nickel-plated Brass Armor
The nickel-plated brass armor case protects liquid-in-glass thermometers from rough handling and shock during use.
20.30€ - 26.05€
Spécification
Jetable | Reusable |
---|---|
À utiliser avec (application) | Protect liquid-in-glass thermometers from rough handling and shock during use |
Matériau | Nickel-plated |
Poids (métrique) | 70 g |
Type de produit | Thermometer Armor Case |
Code produit | Marque | Longueur (impériale) globale | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) globale | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17811204
|
VEE GEE
83025A |
12 in |
20.30€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17821264
|
VEE GEE
83025N |
15.5 in. |
26.05€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Armor features a threaded screw cap with ring top for suspension where necessary
- Thermometer Length: Option of 12 in (305 mm) or 15.5 in (393 mm)
- Outside Diameter: 0.374 in (9.5 mm / Inside Diameter: 0.295 in (7.5 mm)
Spécification
Reusable | |
Nickel-plated | |
Thermometer Armor Case | |
1.9 cm |
Protect liquid-in-glass thermometers from rough handling and shock during use | |
70 g | |
Liquid-in-glass thermometers |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VEE GEE Thermometer Case, Nickel-plated Brass Armor