Learn More
VEE GEE Thermometer Case, Nickel-plated Brass Armor
The nickel-plated brass armor case protects liquid-in-glass thermometers from rough handling and shock during use.
Marque: VEE GEE 83025A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Armor features a threaded screw cap with ring top for suspension where necessary
- Thermometer Length: Option of 12 in (305 mm) or 15.5 in (393 mm)
- Outside Diameter: 0.374 in (9.5 mm / Inside Diameter: 0.295 in (7.5 mm)
Spécification
Reusable | |
12 in | |
Nickel-plated | |
Thermometer Armor Case | |
1.9 cm |
Protect liquid-in-glass thermometers from rough handling and shock during use | |
30.5 cm | |
70 g | |
Liquid-in-glass thermometers |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VEE GEE Thermometer Case, Nickel-plated Brass Armor > Length: 12 in.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu