Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs Sorvall™ pour rotor swing-out quatre places Stratos™
À utiliser avec les centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall Stratos dans le rotor à godets oscillants quatre places 75-003-047 avec nacelles rondes 75-008-172
90.35€ - 94.67€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Rotor swing-out 4 x 180 |
---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10410083
|
Thermo Scientific™
75008183 |
Vert/jaune |
94.67€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10459502
|
Thermo Scientific™
75008182 |
Vert |
92.96€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10358082
|
Thermo Scientific™
75008187 |
Marron |
93.47€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10509151
|
Thermo Scientific™
75008185 |
Blanc |
93.47€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10039500
|
Thermo Scientific™
75008186 |
Rouge |
92.96€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10568761
|
Thermo Scientific™
75008188 |
Gris |
90.35€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Accueillent des tubes de 1.5 à 100 ml, y compris les tubes de collecte d’urine
Informations sur la commande
Les adaptateurs sont vendus individuellement ; commandez la quantité requise pour équiper le rotor.
Spécification
Rotor swing-out 4 x 180 |