Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs Sorvall™ pour rotor swing-out quatre places Stratos™
À utiliser avec les centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall Stratos dans le rotor à godets oscillants quatre places 75-003-047 avec nacelles rondes 75-008-172
Marque: Thermo Scientific™ 75008186
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Accueillent des tubes de 1.5 à 100 ml, y compris les tubes de collecte d’urine
Informations sur la commande
Les adaptateurs sont vendus individuellement ; commandez la quantité requise pour équiper le rotor.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Rotor swing-out 4 x 180 | |
Rouge |