missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Sulfo-NHS-SS-Biotine de qualité supérieure Pierce™

Anticorps marqueurs de la biotine ou autres protéines et biomolécules dans les applications où l’intégrité du produit et la minimisation des risques sont primordiales avec le Thermo Scientific™ Pierce™ Sulfo-NHS-SS-Biotine de qualité supérieure, une formulation de haute qualité de ce réactif de biotinylation clivable réactif aux amines.

336.00€ - 3505.00€

Spécification

Type de produit Sulfo NHS-SS-Biotine
Gamme de produits Pierce™
Perméabilité cellulaire Imperméant aux cellules
Réactivité chimique Amine
Groupement de réactifs Ester actif, ester de succinimidyle, ester de sulfo-NHS
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15342627
Afficher les documents
Thermo Scientific™
PG82078
1 g
3505.00€
1g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15332627
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
PG82077
100 mg
336.00€
100mg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Sulfo-NHS-SS-Biotine de qualité supérieure Thermo Scientific Pierce : formulation de la plus haute qualité de ce réactif de biotinylation clivable réactif aux amines, caractérisé pour les applications où l’intégrité du produit et la réduction des risques sont essentielles. La Sulfo-NHS-SS-Biotine sert à la fixation clivable de la biotine aux amines protéiques et de surface cellulaire.

  • Haute qualité : identité et pureté confirmées par plusieurs tests, dont la RMN quantitative
  • Intégrité du produit : niveau de tests et de caractérisation amélioré par rapport au niveau standard
  • Rétention de lots : quantité suffisante de lots passés conservés pour assurer les futurs tests de processus
  • Gestion des changements : service de notification de contrôle des modifications (CCN)
  • Fabrication homogène : examen uniforme de la documentation de fabrication spécifique aux lots
Par rapport au produit de qualité standard, la sulfo-NHS-SS-biotine de qualité supérieure fournit une qualité et un support produit plus clairement définis en incluant des tests analytiques et une caractérisation du produit accrus, de meilleurs informations spécifiques aux lots et un examen de l’assurance qualité, une conservation étendue des échantillons de lots et une notification de contrôle des modifications.
La sulfo-NHS-SS-biotine est un réactif de biotinylation NHS-ester hydrosoluble avec un bras espaceur qui comprend une liaison disulfure clivable pour le marquage réversible des protéines et des amines primaires de surface cellulaire. Ce réactif est hydrosoluble, permettant la biotinylation en l’absence de solvants organiques (DMSO ou DMF). Composant très utile pour le marquage et la purification des protéines de surface cellulaire car son groupe de sulfonates l’empêche de traverser les membranes cellulaires et son bras espaceur clivable permet de libérer les protéines initialement biotinylées des colonnes d’affinités à la streptavidine.

Spécification

Spécification

Sulfo NHS-SS-Biotine
Imperméant aux cellules
Ester actif, ester de succinimidyle, ester de sulfo-NHS
Biotine
Analogues & de la biotine
Pierce™
Amine
DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde), eau
Taille moyenne, clivable
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS-SS-Biotine de qualité supérieure Pierce™

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis