Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS-SS-Biotine de qualité supérieure Pierce™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 mg
1 g
missing translation for 'unitSize'
100mg
1g
Description
Sulfo-NHS-SS-Biotine de qualité supérieure Thermo Scientific Pierce : formulation de la plus haute qualité de ce réactif de biotinylation clivable réactif aux amines, caractérisé pour les applications où l’intégrité du produit et la réduction des risques sont essentielles. La Sulfo-NHS-SS-Biotine sert à la fixation clivable de la biotine aux amines protéiques et de surface cellulaire.
- Haute qualité : identité et pureté confirmées par plusieurs tests, dont la RMN quantitative
- Intégrité du produit : niveau de tests et de caractérisation amélioré par rapport au niveau standard
- Rétention de lots : quantité suffisante de lots passés conservés pour assurer les futurs tests de processus
- Gestion des changements : service de notification de contrôle des modifications (CCN)
- Fabrication homogène : examen uniforme de la documentation de fabrication spécifique aux lots
La sulfo-NHS-SS-biotine est un réactif de biotinylation NHS-ester hydrosoluble avec un bras espaceur qui comprend une liaison disulfure clivable pour le marquage réversible des protéines et des amines primaires de surface cellulaire. Ce réactif est hydrosoluble, permettant la biotinylation en l’absence de solvants organiques (DMSO ou DMF). Composant très utile pour le marquage et la purification des protéines de surface cellulaire car son groupe de sulfonates l’empêche de traverser les membranes cellulaires et son bras espaceur clivable permet de libérer les protéines initialement biotinylées des colonnes d’affinités à la streptavidine.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Sulfo NHS-SS-Biotine |
| Quantité | 1 g |
| Contenu et stockage | Ester de sulfo-NHS de biotine de qualité supérieure avec un bras espaceur éthyl-1,3-dithioproprionate. Stocker avec du dessiccant à -20°C. suffisant pour marquer un total de 10 g d’IgG dans des conditions normales. |
| Gamme de produits | Pierce |
| Perméabilité cellulaire | Imperméant aux cellules |
| Réactivité chimique | Amine |
| Groupement de réactifs | Ester actif, ester de succinimidyle, ester de sulfo-NHS |
| Solubilité | DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde), eau |
| Marqueur ou colorant | Biotine |
| Entretoise | Taille moyenne, clivable |
| Afficher plus |