Learn More
Fisherbrand™ Bulk-Packed HDPE 7mL Scintillation Vial
Wide mouth; Resists swelling
Marque:  Fisherbrand™ 333720
Code produit. 12644347
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Wide mouth; Resists swelling
  • With linerless white polyethylene closure and improved sealing membrane
  • Resists swelling caused by solvent degradation
Informations sur la commande
One polybag of 2000 vials and one polybag of 2000 caps.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
White
Stérile
Resists swelling caused by solvent degradation
2000
0.23 oz.
Polyéthylène
54 mm
Flacon à scintillation
HDPE
7 mL
Large
Bulk
7 mL
Screw Cap
2000 Pk.