Learn More
Nunc™ Rack verrouillable universel Thermo Scientific™ Nunc™ pour tubes cryogéniques
Stockez des tubes pour le prélèvement / positionnement automatisé, la manipulation de liquides et autres applications à haut débit grâce au rack verrouillable universel Thermo Scientific™ Nunc™ pour tubes cryogéniques
Marque:  Nunc™ 331825-BR
194.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 15533694
  • 283.00€ / 10 pièces
En stock
Description
Stockez des tubes pour le prélèvement / positionnement automatisé, la manipulation de liquides et autres applications à haut rendement grâce au rack verrouillable universel Thermo Scientific™ Nunc™ pour tubes cryogéniques. 
  • Non stérile
  • Boîte de 10
Spécification
Spécification
Pour tubes Cryobank de 2 ml, non stériles
Tubes cryogéniques de 2 ml
10/sachet, 10/boîte
Rack de stockage pour tubes cryogéniques (avec loquet)