Learn More
Nunc™ Rack verrouillable universel Thermo Scientific™ Nunc™ pour tubes cryogéniques
Click to view available options
Capacité:
Tubes cryogéniques de 2 ml
Tubes cryogéniques de 5 ml
Conditionnement:
10 pièces
Description
Stockez des tubes pour le prélèvement / positionnement automatisé, la manipulation de liquides et autres applications à haut rendement grâce au rack verrouillable universel Thermo Scientific™ Nunc™ pour tubes cryogéniques.
- Non stérile
- Boîte de 10
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Pour tubes Cryobank de 2 ml, non stériles |
| Capacité | Tubes cryogéniques de 2 ml |
| Quantité | 10/sachet, 10/boîte |
| Type | Rack de stockage pour tubes cryogéniques (avec loquet) |