Learn More
Macherey-Nagel™ Bouchons à vis transparents en PP N9
Scellez les flacons avec bouchons à vis avec un septum sécurisé pour recevoir les aiguilles. Les bouchons à vis transparents en polypropylène Macherey-NagelTM N9 sont fournis avec différents septa.
Marque:  Macherey-Nagel™ 702287
24.01 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10032751
  • 26.25€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Bouchons à vis N 9
  • Large gamme de bouchons à vis avec différents matériaux de septum et différentes couleurs de bouchons
  • Bouchons à vis liés (septa fermement reliée au bouchon ; ne peut pas être enlevé). Avantage : les aiguilles HPLC épaisses (émoussées) ne peuvent pas pousser le septum dans le flacon
  • Bouchon à vis polymagnétique 702166 pour CTC GC PAL
Spécification
Spécification
Transparent
No
1 mm
PP, PTFE, Silicone
Silicone blanc / PTFE rouge
N9
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Bouchons à vis transparents en PP N9 > Septum : Silicone blanc / PTFE rouge