Learn More
Code produit | Marque | Type de produit | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12898280
|
Epredia™
6754002 |
Clip porte-lames | Blanc |
253.76€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
12617916
|
Epredia™
6754003 |
Cuve à coloration à station unique |
127.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||||
12627916
|
Epredia™
6754004 |
Cuve à coloration à station double | N/A | N/A | N/A | ||||||
12647916
|
Epredia™
6754006 |
Clip porte-lames | Bleu | N/A | N/A | N/A | |||||
12637916
|
Epredia™
6754005 |
Clip porte-lames | Rose | N/A | N/A | N/A | |||||
12657916
|
Epredia™
6754007 |
Clip porte-lames | Jaune | N/A | N/A | N/A | |||||
12667916
|
Epredia™
6754008 |
Clip porte-lames | Vert | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Une méthode fiable et économique pour automatiser la coloration ; toutes les unités utilisent un convoyeur pour préparer des lames colorées de façon constante
- Son faible encombrement permet de le placer sur la plupart des cryostats pour un flux de travaux ininterrompu lors de la réalisation de coupes en congélation
- Il comprend 14 stations de coloration (de 20 secondes chacune), de l’eau courante et un réservoir de collecte d’une capacité de 13 lames
- Le temps total de coloration est inférieur à cinq minutes
- Il peut également être utilisé pour la coloration manuelle lorsque la situation l’exige
- Les pinces porte-lames à code couleur correspondent aux lames colorées Epredia™ Cryochrome™ et aux milieux d’enrobage colorés pour coupes congelées colorés
Caractéristiques physiques
- Dimensions (P x L x H) : 6,25 x 25 x 18,4 in (15,9 x 64 x 27 cm)
- Encombrement en hauteur : 24,8cm (9,75 in)
- Poids : 7,3kg (16,3 lb)
- Puissance requise : 110-120 VCA, 60 Hz, Maximum 2,0 A ; 220-240 VCA, 50/60 Hz, Maximum 1,0 A
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Epredia™ Automate de coloration linéaire Linistat™