Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de protection Hypersil™ BDS C18 Javelin
Offrent une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
Marque: Thermo Scientific™ 28105-022106
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
- Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
- Désactivée avec une activité silanol résiduelle minimale
- Économique avec une reproductibilité exceptionnelle
Informations sur la commande
Des cartouches de garde Javelin sont disponibles dans d’autres phases Thermo Scientific. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client local.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
5 μm | |
20 mm | |
2,1mm | |
C18 |