Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de protection Hypersil™ BDS C18 Javelin
Code produit. p-3133971 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2,1mm
3 mm
4 mm
4 mm
Longueur (métrique):
10 mm
10 mm
20 mm
Granulométrie:
3μ m
3 μm
5 μm
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 11553151
Marque: Thermo Scientific™ 28103014006
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Offrent une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
  • Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
  • Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
Caractéristiques de la phase solide BDS C18
  • Désactivée avec une activité silanol résiduelle minimale
  • Économique avec une reproductibilité exceptionnelle
Informations sur la commande
Des cartouches de garde Javelin sont disponibles dans d’autres phases Thermo Scientific. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client local.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Granulométrie 3 μm
Longueur (métrique) 10 mm
Diamètre (métrique) interne 4 mm
Phase stationnaire C18