Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de protection Hypersil™ BDS C18 Javelin
Offrent une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
Marque:  Thermo Scientific™ 28105-014006
Code produit. 11548710
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
  • Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
Features of the BDS C18 Solid Phase
  • Base deactivated with minimal residual silanol activity
  • Economical with exceptional reproducibility
Informations sur la commande
Des cartouches de garde Javelin sont disponibles dans d’autres phases Thermo Scientific. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client local.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
5 μm
10 mm
4 mm
C18