Learn More
Thermo Scientific™ Porte-tubes à essai pour spectrophotomètres GENESYS™ 10 UV/Visible
Marque:  Thermo Scientific™ 336014-000
Code produit. 11851872
Description
Description
  • Peut accueillir un tube à essai de dia. 25 × 102 mmH ou un flacon de réactif COD
  • Pour les spectrophotomètres GENESYS 10 avec porte-cuve à six positions (contient trois) ou plateforme porte-cuve simple (en contient un)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Porte-tubes à essai
Spectrophotomètre Genesys™ 10 UV-vis
Un tube à essai de 25 dia. x 102 mm de hauteur ou flacon de réactif COD
Nom du produit
Thermo Scientific™ Porte-tubes à essai pour spectrophotomètres GENESYS™ 10 UV/Visible > Porte-tubes à essai