Learn More
Invitrogen™ Calcium Green™-1 dextran, Potassium Salt, 3000 MW, Anionic
Les indicateurs marqués de calcium sont des molécules qui affichent une hausse de fluorescence lors de la liaison du Ca2+
Marque: Invitrogen™ C6765
658.16 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
- À utiliser dans de nombreuses investigations de signalisation de calcium, notamment les mesures intracellulaires de Ca2+, suite à l’afflux et à la libération de Ca2+ et l’imagerie de l’excitation multiphotonique de Ca2+ dans les tissus vivants
- Les cellules peuvent être chargées physiquement avec les formes salines imperméables aux cellules de ces indicateurs conjugués au dextrane à l’aide d’une pipette de patch, d’une microinjection ou d’un réactif de chargement des pinocytes Influx™
- Le signal de fluorescence provenant de ces cellules est mesuré par microscopie par fluorescence
- Les formes dextranes d’indicateurs de calcium montrent une réduction spectaculaire des fuites et de la compartimentation par rapport aux formes ester AM
- Hausse de la fluorescence lors de la liaison du Ca2+ avec un faible décalage en longueur d’onde
- Ces sondes sont excitées par lumière visible, et le faible niveau d’énergie requise pour l’excitation réduit le potentiel de détérioration cellulaire due à la lumière.
- Les instruments à base de laser couramment utilisés (c’est-à-dire les microscopes confocaux à balayage laser) sont capables d’exciter efficacement ces indicateurs et leurs émissions se situent dans les régions du spectre dans lesquelles l’autofluorescence cellulaire et la diffusion des bruits de fond représentent souvent un moindre problème
- Marquage (Ex/Em) : Calcium Green-1 (506/531 nm)
- L’intensité de la fluorescence augmente avec la liaison de Ca2+ : approximativement 14 fois
Détection du calcium, analyse cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, endocytose, exocytose et phagocytose, homéostase et signalisation ioniques
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Viabilité et prolifération des cellules | |
Indicateur de calcium | |
Calcium Green™ | |
Température ambiante |
Fluorescence | |
Microscope à fluorescence | |
Fluorescent à base de colorants | |
5 mg |