Learn More
Code produit | Marque | Type | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11766639
|
Thermo Scientific™
1900165 |
Socle | Incubateur à CO2s Steri-Cult 3307/3308 |
1050.23€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11727208
|
Thermo Scientific™
1900172 |
Petite étagère avec racks | Incubateur à CO2 Steri-Cult 3310 |
2100.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Efficacité accrue, portabilité garantie
Mini-rack à étagères coulissantes• Inclus avec 3 étagères perforées 18,8 x 49,8cm réglables en hauteursur 5 positions (distance entre position 3,3cm) L x P x H 21,8 x 50,3 x 16,8cm. 6 racks maxi par incubateur. Avec le kit portillon optionnel 96571, l'ouverturedes
• Portillons coïncide avec l'accès aux mini-étagères.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Accessoires pour incubateur à CO2 Forma™ Steri-Cult