Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour incubateur à CO2 Forma™ Steri-Cult
Efficacité accrue, portabilité garantie
Marque:  Thermo Scientific™ 1900172
1995.43 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11727208
  • 2100.45€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Efficacité accrue, portabilité garantie
Mini-rack à étagères coulissantes
• Inclus avec 3 étagères perforées 18,8 x 49,8cm réglables en hauteursur 5 positions (distance entre position 3,3cm) L x P x H 21,8 x 50,3 x 16,8cm. 6 racks maxi par incubateur. Avec le kit portillon optionnel 96571, l'ouverturedes
• Portillons coïncide avec l'accès aux mini-étagères.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Incubateur à CO2 Steri-Cult 3310
8,6 po
6,6 po
19.8 po
Petite étagère avec racks
21,8 cm
16,8cm
50,29 cm