Learn More
Thermo Scientific™ Film de thermoscellage transparent
Idéal pour les applications nécessitant un matériau de joint non conducteur perçable
2265.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Solvent Or Alcohol Resistant | Life Science Reagents |
Description | Joint transparent fin, polymère, 78 mm x 610 m |
Matériau | Polyéthylène |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11767627
|
Thermo Scientific™
AB-3797 |
Roll |
2265.00€
610m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Idéal pour les applications nécessitant un matériau de joint non conducteur perçable
- Convient à la PCR dans des thermocycleurs chauffés à couvercle et à vis ou à clip
- Scelle les plaques en polypropylène, en polystyrène, en polyéthylène et en diamant
- Facilement percé et pelable à la main à partir de plaques à 96 puits
- Plage de températures : –80°C à +80°C
Spécification
Transparent | |
Joint transparent fin, polymère, 78 mm x 610 m | |
Non stérile | |
96 | |
1 rouleau | |
Stockage, PCR, qPCR, automatisation, ELISA, Diagnostic moléculaire | |
ALPS 5000 et ALPS 3000 | |
Abgene™ | |
Non | |
-80° à +80°C ou -80° à +120°C dans un thermocycleur | |
ALPS 5000 et ALPS 3000 |
Life Science Reagents | |
Polyéthylène | |
Non autoclavable | |
Joint transparent fin, polymère, rouleau 78 mm x 610 m | |
610 m x 78 mm | |
Roll | |
Scellage à chaud | |
Polypropylène | |
Oui | |
Toutes les formes de puits |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Film de thermoscellage transparent