Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de stockage Thermo Scientific™ Chromacol™
Pour les applications générales de stockage
Marque: Thermo Scientific™ 5.3-SV
52.78 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Utilisez des bouchons avec filetage GPI standard.
- Verre borosilicaté neutre pour extraction hydrolytique de classe I
- Peuvent être utilisés avec des bouchons d’injection avec des joints perçables ou des bouchons de stockage revêtus de PTFE solide
Spécification
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
Extérieur personnalisé | |
Bouchon à vis |
15 mm | |
5.0 ml | |
1.35 dr | |
48 mm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70% -
Plusieurs fabricants
Offres à prix cassés sur la verrerie de laboratoire
Faites le plein de béchers, de flacons et d’autres articles de laboratoire avant que ces offres ne disparaissent.Code promotionnel: 24123Expire: 2025-06-14
Nouvelle offre Économisez maintenant