Learn More
Bel-Art™ Tapis de rechange SP Scienceware™ pour plateau rotatif d’inoculation
Tapis de rechange pour plateau rotatif d’inoculation léger et portatif.
Marque: Bel-Art™ F40913-0001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser avec le plateau rotatif d’inoculation Bel-Art™ SP Scienceware™
- Ce plateau rotatif manuel et économique permet une distribution régulière des cellules bactériennes dans des boîtes de Petri de 60 – 100 mm de diamètre
Spécification
4 in | |
4 in. | |
Néoprène | |
Short | |
Plateau rotatif d’inoculation pour boîte de Petri (14-512-64) |
8 cm | |
8 cm | |
Non stérile | |
Tapis |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Tapis de rechange SP Scienceware™ pour plateau rotatif d’inoculation > Tapis de rechange
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu