Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection BetaSil™ C18
Solution peu coûteuse pour allonger la durée de vie des colonnes HPLC
424.12€ - 499.40€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10427334
|
Thermo Scientific™
70103-012101 |
2,1 mm | 3 μm |
499.40€
4 pièces |
Expédition estimée: 26-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10621206
|
Thermo Scientific™
70105-013001 |
3 mm | 5 μm |
424.12€
4 pièces |
Expédition estimée: 25-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10448094
|
Thermo Scientific™
70105-014001 |
4 ou 4,6 mm | 5 μm |
424.12€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10035513
|
Thermo Scientific™
70105-012101 |
2,1 mm | 5 μm |
424.12€
4 pièces |
Expédition estimée: 25-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Solution économique prolongeant la durée de vie des colonnes HPLC
Caractéristiques de la phase solide Betasil C18
- Chimie Thermo Scientific sur silice 100 &Angst;
- Surface spécifique et taux de greffage élevés
Spécification
10 mm | |
C18 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Cartouches de protection BetaSil™ C18