Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection BetaSil™ C18
Solution économique prolongeant la durée de vie des colonnes HPLC
Marque: Thermo Scientific™ 70105-014001
180.63 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Solution économique prolongeant la durée de vie des colonnes HPLC
Caractéristiques de la phase solide Betasil C18
- Chimie Thermo Scientific sur silice 100 Å
- Surface spécifique importante et taux de greffage élevé
Spécification
5 μm | |
4 ou 4,6 mm | |
BetaSil |
10 mm | |
C18 |