Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection BetaSil™ C18
Solution économique prolongeant la durée de vie des colonnes HPLC
Marque:  Thermo Scientific™ 70105-012101
Code produit. 10035513
  • 424.12€ / 4 pièces
Expédition estimée: 09-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Solution économique prolongeant la durée de vie des colonnes HPLC
Caractéristiques de la phase solide Betasil C18
  • Chimie Thermo Scientific sur silice 100 Å
  • Surface spécifique importante et taux de greffage élevé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
5 μm
2,1 mm
BetaSil
10 mm
C18