Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection BetaBasic Phenyl
Colonnes de protection offrant une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
330.48€ - 491.38€
Spécification
Taux de carbone | 7% |
---|---|
Longueur (métrique) | 10 mm |
Porosité | 150 Å |
Phase stationnaire | Phényl |
Forme des particules | Sphérique |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Granulométrie | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Granulométrie | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10690816
|
Thermo Scientific™
71803-011001 |
3 mm | 3 μm | Colonne HPLC BetaBasic™ | N/A | ||||
10574125
|
Thermo Scientific™
71803-012101 |
2,1 mm | 3 μm | Colonne HPLC Hypersil™ |
491.38€
4 pièces |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10340865
|
Thermo Scientific™
71805-014001 |
4 mm | 5 μm | Colonne HPLC BetaBasic™ | N/A | ||||
Description
Spécification
7% | |
150 Å | |
Sphérique |
10 mm | |
Phényl | |