Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection BetaBasic Phenyl
Colonnes de protection offrant une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
Marque: Thermo Scientific™ 71803-011001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
7% | |
10 mm | |
3 mm | |
Phényl | |
Oui |
3 μm | |
150 Å | |
Colonne HPLC BetaBasic™ | |
Sphérique | |
Beta |