Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BetaBasic™ 4, granulométrie de 5 μm
Excellent premier choix pour les composés à faible symétrie de pics sur d’autres colonnes
600.00€ - 715.32€
Spécification
Granulométrie | 5 μm |
---|---|
Porosité | 150 Å |
Type d’USP | L26 |
Phase stationnaire | C4 |
Matériau de remplissage | Silice |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10087554
|
Thermo Scientific™
71605-052130 |
2,1 mm | 50 mm |
715.32€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10382445
|
Thermo Scientific™
71605-254630 |
4.6 mm | 250 mm | ||||||
Description
- Porosité de 150 Å pour les petites molécules, les peptides et les digestions de protéines
- Stabilité aux pH exceptionnelle
Informations sur la commande
D’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
Spécification
5 μm | |
L26 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
150 Å | |
C4 | |
6% | |
Oui |