Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BetaBasic™ 4, granulométrie de 5 μm
Excellent premier choix pour les composés à faible symétrie de pics sur d’autres colonnes
Marque: Thermo Scientific™ 71605-254630
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 150Å pore size for small molecules, peptides and protein digests
- Superb pH stability
Informations sur la commande
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spécification
4.6 mm | |
5 μm | |
L26 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
250 mm | |
150 Å | |
C4 | |
6% | |
Oui |