Learn More
Thermo Scientific™ Cônes de pipette génomique, large alésage, sans filtre Thermo Scientific™ ART™
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Les pointes de pipettes à large alésage sans filtre Thermo Scientific™ ART™ sont idéales pour le pipetage dans les flux de travaux génomiques.
30.90€ - 89.15€
Spécification
Filtré | Produit non filtré |
---|---|
Couleur | Transparent |
Autoclavable | Oui |
À utiliser avec (application) | Flux de travaux génomiques, lignées cellulaires fragiles, liquides visqueux |
Type de pointe | large alésage |
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Type de pointe | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Type de pointe | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10272571
![]() |
Thermo Scientific™
3531 |
ART 200G, large alésage, stérile, pointe en rack | 200 μl | large alésage | Stérile |
89.15€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11983224
![]() |
Thermo Scientific™
3590 |
ART 1000G, large alésage, en vrac | 1000 μl | large alésage | Non stérile |
30.90€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10384791
![]() |
Thermo Scientific™
3592 |
Art 1000G, sans filtre, non stérile, en rack, à couvercle amovible | 1000 μl | À orifice large | non stérile |
55.50€
800 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Les pointes de pipettes à large alésage sans filtre Thermo Scientific™ ART™ sont idéales pour le pipetage dans les flux de travaux génomiques. Le large orifice empêche le cisaillement des cellules et de l’ADN et l’ARN créant des brins continus et plus longs. La large ouverture permet également un pipetage plus facile des solutions ou liquides visqueux. La solution idéale pour une utilisation dans les laboratoires de référence et les applications de banques du sang.
- L’orifice large est plus grand que les ouvertures standard, idéal pour le pipetage de lignées cellulaires fragiles et d’échantillons visqueux
- Idéal pour les travaux génomiques
- Pointe universelle, convient à la plupart des marques de pipettes
- Les pointes ART™ non filtrées offrent les mêmes qualité, performances et fiabilité éprouvées que les pointes barrières ART™
- non filtrées
- Les pointes ART™ sont certifiées exemptes d’ADN, de RNase, de DNase, d’ATP, d’endotoxines et de pyrogènes
- Les racks à couvercle amovible permettent d’accéder à toutes les pointes, idéal pour le pipetage multicanaux
Spécification
Produit non filtré | |
Oui | |
large alésage | |
La plupart des marques de pipettes | |
Polypropylène vierge |
Transparent | |
Flux de travaux génomiques, lignées cellulaires fragiles, liquides visqueux | |
Oui - usage unique | |
ART |