Learn More
Thermo Scientific™ Cônes de pipette génomique, large alésage, sans filtre Thermo Scientific™ ART™
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Les pointes de pipettes à large alésage sans filtre Thermo Scientific™ ART™ sont idéales pour le pipetage dans les flux de travaux génomiques.
Marque: Thermo Scientific™ 3590
Description
Les pointes de pipettes à large alésage sans filtre Thermo Scientific™ ART™ sont idéales pour le pipetage dans les flux de travaux génomiques. Le large orifice empêche le cisaillement des cellules et de l’ADN et l’ARN créant des brins continus et plus longs. La large ouverture permet également un pipetage plus facile des solutions ou liquides visqueux. La solution idéale pour une utilisation dans les laboratoires de référence et les applications de banques du sang.
- L’orifice large est plus grand que les ouvertures standard, idéal pour le pipetage de lignées cellulaires fragiles et d’échantillons visqueux
- Idéal pour les travaux génomiques
- Pointe universelle, convient à la plupart des marques de pipettes
- Les pointes ART™ non filtrées offrent les mêmes qualité, performances et fiabilité éprouvées que les pointes barrières ART™
- non filtrées
- Les pointes ART™ sont certifiées exemptes d’ADN, de RNase, de DNase, d’ATP, d’endotoxines et de pyrogènes
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
ART 1000G, large alésage, en vrac | |
Produit non filtré | |
Transparent | |
ART 1000G | |
Flux de travaux génomiques, lignées cellulaires fragiles, liquides visqueux | |
En vrac | |
En vrac | |
Oui - usage unique | |
ART |
1000 μl | |
Non stérile | |
Oui | |
Exempt de DNase, RNase, ADN, ATP, Bioburden, inhibiteur de PCR, endotoxine et pyrogènes | |
Large alésage, en vrac | |
large alésage | |
10000 | |
La plupart des marques de pipettes | |
Polypropylène vierge |