Learn More
Thermo Scientific Aegis™ 5-14 Single-Use BioProcess Container (BPC), 200 L
Marque: Thermo Scientific SH31047.02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
200 L | |
HyPerforma™ Smartainer™ Hardware, 200 L, Stainless steel outer container | |
Each | |
51 cm ( 20 in.) | |
51 cm ( 20 in.) | |
P.C. Silicone | |
Thermo Scientific |
3 Panel Ports w/ Quick Connects | |
73 x 53.3 x 58.4 cm (28.75 x 21 x 23 in.) | |
Gamma-Irradiation | |
51 cm ( 20 in.) | |
P.C. Silicone | |
P.C. Silicone |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific Aegis™ 5-14 Single-Use BioProcess Container (BPC), 200 L >