Learn More
Thermo Scientific™ Couvercles de plaque Abgene™
Couvercles pour plaques 96 puits en PS ou PP, avec ou sans rainures pour un empilement facile
Marque: Thermo Scientific™ AB-0751
43.56 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25075" pour bénéficier de cette offre.
Description
Couvercles pour plaques à 96 puits en PS ou PP, avec ou sans rainures pour un empilement facile
Les couvercles de plaque Thermo Scientific en PP avec rainures pour empilement sont des options de fermeture étanche efficaces pour diverses applications et peuvent être utilisés avec des plaques 96 puits. Les couvercles sont fabriqués en PS ou PP et sont soit rainurés soit non-rainurés.
Points clés
- Les couvercles en PS peuvent être utilisés avec toutes les plaques 96 puits
- Couvercles rainurés pour empilement des plaques avec couvercles
- Couvercles non-rainurés pour une utilisation avec des systèmes automatisés
- Les couvercles en PP, rainurés et non-rainurés, sont disponibles pour une utilisation avec des plaques 384 puits
Dangereux : Non
Conditions de stockage : conditions ambiantes
Spécification
Transparent | |
5 x 3,31 x 0,36 in (126 x 84 x 9,25mm) | |
Salle blanche | |
Sans rainures pour empilement (pour systèmes automatisés) | |
50 | |
5 x 3,31 in (126 x 84 mm) | |
Couvercle de plaque | |
Aucun | |
Toutes les formes de puits | |
Coin H1 |
Microplate Lid | |
Polystyrène | |
96 | |
Non | |
2 | |
Lid | |
Abgene™ | |
-20°C à +120°C | |
Plaque à 96 puits | |
PCR Ready |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Thermo Scientific Matrix
Offres exclusives sur les solutions de stockage : tubes de stockage, équipements et accessoires.
Améliorez votre laboratoire avec des consommables et des équipements de stockage de qualité supérieure à des prix imbattables.Code promotionnel: 25075Expire: 2025-06-30