Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotor à nacelles oscillantes 4 places
Pour des traitements plus variés
67.25€ - 119.00€
Code produit | Marque | Type de tube | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de tube | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10759612
|
Thermo Scientific™
75007542 |
Tube de 50 ml |
73.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10294434
|
Thermo Scientific™
75007545 |
Tube de 7 ml |
69.35€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10698802
|
Thermo Scientific™
75007544 |
Tube sanguin de 15 ml |
71.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10076261
|
Thermo Scientific™
75007547 |
Microtube |
119.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10688802
|
Thermo Scientific™
75007557 |
Falcon |
67.25€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10699762
|
Thermo Scientific™
75007556 |
Tube Falcon de 50 ml |
71.60€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Pour des traitements plus variés
- Taille maximale des tubes : 30 x 117 mm
Informations sur la commande
Commandez un rotor à godets oscillants 4 places (75-007-591) avec godets ronds (75-007-555). Les adaptateurs sont vendus individuellement ; Commandez la quantité requise pour équiper le rotor. Remarque : L’adaptateur conique 50 ml (75-007-556) requiert des tampons en caoutchouc (fournis avec les godets). Retirez les tampons lorsque vous utilisez des adaptateurs d’autres tailles.
Spécification
Rotor swing-out |