Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotor à nacelles oscillantes 4 places
Code produit. 10294434 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de tube:
Falcon
Microtube
Tube Falcon de 50 ml
Tube de 50 ml
Tube de 7 ml
Tube sanguin de 15 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10294434
Marque: Thermo Scientific™ 75007545
Pour des traitements plus variés
  • Taille maximale des tubes : 30 x 117 mm
Informations sur la commande
Commandez un rotor à godets oscillants 4 places (75-007-591) avec godets ronds (75-007-555). Les adaptateurs sont vendus individuellement ; Commandez la quantité requise pour équiper le rotor. Remarque : L’adaptateur conique 50 ml (75-007-556) requiert des tampons en caoutchouc (fournis avec les godets). Retirez les tampons lorsque vous utilisez des adaptateurs d’autres tailles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de tube Tube de 7 ml
À utiliser avec (équipement) Rotor swing-out