Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables par transfert thermique, B-427
Idéales pour une grande variété d’applications. Les étiquettes imprimables par transfert thermique Brady™ sont en vinyle laminé
Marque: Brady™ 062369
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
Certifiées UL | |
Acrylic | |
Matte | |
Vinyl, Self-laminating | |
Laboratory Identification - Bottle, Tube and Vial; Laboratory Identification - Eppendorf Tube; Laboratory Identification - Petri Dish | |
1 | |
Rectangle | |
0,004 in | |
25.4 mm | |
50.8 mm |
THT-137-427-3-AW | |
White, Translucent | |
Roll | |
Thermal Transfer Printer Label | |
Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, imprimantes à transfert thermique, IP300, IP600, BBP81 | |
3000/Pk. | |
25.4 x 50.8 mm (W x H) | |
1 in | |
2 in. |