Learn More
Cole-Parmer™ Protection de paillasse pour plaque thermique
Keep your benchtop safe from hot labware with this Glass Ceramic Benchtop Heat Protector.
Marque:  Cole-Parmer™ 00273ZC
Code produit. 11897232
  • 127.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Thermoplate™ protection thermique
• Résistance thermique -200°C à +650°C
• Nettoyage aisé
• Plaque céramique, résistance thermique -200°C à +650°C
• Supporte les chocs thermiques
• Surface lisse pour nettoyage aisée
• Thermoplate™
• Thermoplaque +650°C
• Anti-chaleur
• Pour poser les creusets sur la paillasse
• Insensible aux chocs thermiques
• Thermoplaque -200 à +650°C
Spécification
Spécification
Plaque thermique
150 mm
1/boîte
150mm
150 x 150 mm