Learn More
Cole-Parmer™ Protection de paillasse pour plaque thermique
Click to view available options
Longueur (métrique):
150mm
228mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Thermoplate™ protection thermique
• Résistance thermique -200°C à +650°C
• Nettoyage aisé
• Plaque céramique, résistance thermique -200°C à +650°C
• Supporte les chocs thermiques
• Surface lisse pour nettoyage aisée
• Thermoplate™
• Thermoplaque +650°C
• Anti-chaleur
• Pour poser les creusets sur la paillasse
• Insensible aux chocs thermiques
• Thermoplaque -200 à +650°C
• Résistance thermique -200°C à +650°C
• Nettoyage aisé
• Plaque céramique, résistance thermique -200°C à +650°C
• Supporte les chocs thermiques
• Surface lisse pour nettoyage aisée
• Thermoplate™
• Thermoplaque +650°C
• Anti-chaleur
• Pour poser les creusets sur la paillasse
• Insensible aux chocs thermiques
• Thermoplaque -200 à +650°C
Spécification
Spécification
| Type de produit | Plaque thermique |
| Longueur (métrique) | 150mm |
| Largeur (métrique) | 150 mm |
| Dimensions (L x l) | 150 x 150 mm |
| Quantité | 1/boîte |