Learn More
Cole-Parmer™ Protection de paillasse pour plaque thermique
Keep your benchtop safe from hot labware with this Glass Ceramic Benchtop Heat Protector.
Marque:  Cole-Parmer™ 00222IZ
Code produit. 11817242
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Thermoplate™ protection thermique
• Thermoplate™
• Thermoplaque +650°C
• Thermoplaque -200 à +650°C
Spécification
Spécification
Plaque thermique
300mm
1/boîte
300 mm
300 x 300 mm