Learn More
Ansell Gants anti-froid Insulator™
Élimine l’humidité à la surface de la peau. Les gants légers en polyester bleu Ansell™ Therm-A-Knit™ série 78-101 offrent la meilleure isolation thermique entre la peau et l’environnement extérieur.
90.15€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie III |
Couleur | Bleu |
Hand | Ambidextres |
Matériau | Thermolite™ |
Product Code | Brand | Dimensions | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Dimensions | Price | Quantity & Availability | ||||||
12445150
|
Ansell
78101070 |
7 |
90.15€
12 paires |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11706723
|
Ansell
78101090 |
9 |
90.15€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Les gants Therm-A-Knit™ sèchent plus rapidement que des gants en coton.
- Fibres creuses spéciales
- Pas de coutures favorisant les frottements ou les irritations
- Conçus pour éviter toute sensation de gêne ou irritation cutanée
- Lavables à 40°C maximum
- Ambidextres
- Manchettes maillées
- Non poudrés
Specifications
ANSI 3 | |
Bleu | |
Thermolite™ | |
Maille | |
13 |
EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie III | |
Ambidextres | |
214XA | |
78-101 |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Ansell Gants anti-froid Insulator™