Learn More
Abeba™ Chaussures 7050 The Original
Résistance aux graisses animales, aux huiles et aux carburants.Traitement Sanitized™.
51.80€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Modèle | 7050 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15632498
|
Abeba™
7050/35 |
35 |
51.80€
1 paire |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15642498
|
Abeba™
7050/36 |
36 |
51.80€
1 paire |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15652498
|
Abeba™
7050/37 |
37 |
51.80€
1 paire |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15662498
|
Abeba™
7050/38 |
38 |
51.80€
1 paire |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15672498
|
Abeba™
7050/39 |
39 |
51.80€
1 paire |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15682498
|
Abeba™
7050/40 |
40 |
51.80€
1 paire |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15692498
|
Abeba™
7050/41 |
41 |
51.80€
1 paire |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15602508
|
Abeba™
7050/42 |
42 |
51.80€
1 paire |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15612508
|
Abeba™
7050/43 |
43 |
51.80€
1 paire |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15622508
|
Abeba™
7050/44 |
44 |
51.80€
1 paire |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15632508
|
Abeba™
7050/45 |
45 |
51.80€
1 paire |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15642508
|
Abeba™
7050/46 |
46 |
51.80€
1 paire |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15652508
|
Abeba™
7050/47 |
47 |
51.80€
1 paire |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Cuir lisse
- Blanc
- Semelle extérieure antidérapante
- Traitement Sanitized
- Revêtement supérieur en cuir
- zone de coup de pied ajustable
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Cuir | |
7050 |
Blanc | |
Antidérapant | |
Graisses animales, huiles et carburants |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Abeba™ Chaussures 7050 The Original