Learn More
Abeba™ Chaussures 7050 The Original
Résistance aux graisses animales, aux huiles et aux carburants.Traitement Sanitized™.
Marque: Abeba™ 7050/38
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Cuir lisse
- Blanc
- Semelle extérieure antidérapante
- Traitement Sanitized
- Revêtement supérieur en cuir
- zone de coup de pied ajustable
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Cuir | |
Antidérapant | |
Graisses animales, huiles et carburants |
Blanc | |
38 | |
7050 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Abeba™ Chaussures 7050 The Original > Taille : 38
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu