Learn More
Abeba™ Chaussures 7030 The Original
Résistance aux graisses animales, aux huiles et aux carburants.Traitement Sanitized™.
Marque: Abeba™
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
- Cuir lisse, perforé
- Noir
- Semelle extérieure antidérapante
- Traitement Sanitized
- Sangle de talon pliable, réglable
- Semelle intérieure en cuir
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC | |
Cuir | |
Antidérapant | |
Graisses animales, huiles et carburants |
Noir | |
47 | |
7030 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Abeba™ Chaussures 7030 The Original > Taille : 47
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu