Learn More
Gestigkeit Harry™ Plaque chauffante, 50°C à 300°C, alliage d’aluminium
Forme : Rectangle ; Taille : 12 x 18 po
Marque:  Gestigkeit Harry™ TH12
Code produit. 10141061
  • 1705.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Remarque : livré avec une prise Schuko UE.
Spécification
Spécification
Plaque chauffante
Rectangle
Alliage d’aluminium
50°C à 300°C
2400 w
Prise Schuko UE
230 V
12 x 18 po
14 kg
230 V, 2400 W
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Gestigkeit Harry™ Plaque chauffante, 50°C à 300°C, alliage d’aluminium > Dimensions : 308 x 458 mm