Learn More
Texwipe™ Lingettes mélangées TechniCloth™ II
Pour applications de classe ISO 6 et 7
64.85€ - 84.05€
Spécification
Type de produit | Lingettes sèches TechniCloth™ II |
---|---|
Matériau | Polyester Cellulose |
Poids de base | 67 |
Certifications/Conformité | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 |
À utiliser avec (application) | Conçu pour les environnements critiques où une faible production de particules et un pouvoir absorbant élevé sont des considérations primordiales, excellent pour une utilisation dans les installations de fabrication de circuits intégrés, de cartes de circuits imprimés et de composants électroniques. |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11575365
|
Texwipe™
TX1109 |
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) |
81.40€
300 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11595365
|
Texwipe™
TX1118 |
18 x 18 in (46 x 46 cm) |
84.05€
75 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11585365
|
Texwipe™
TX1112 |
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm) |
64.85€
150 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Composé d’un mélange hydroentangle de 55 % de cellulose et de 45 % de polyester et traité avec une finition ultra-particulaire (ULP) exclusive ITW Texwipe
- Réduit considérablement la production de particules
- Finition ULP formulée pour résister à l’extraction dans des solvants couramment utilisés
Informations sur la commande
Poids de base : 68 g/m2.
Spécification
Lingettes sèches TechniCloth™ II | |
67 | |
Conçu pour les environnements critiques où une faible production de particules et un pouvoir absorbant élevé sont des considérations primordiales, excellent pour une utilisation dans les installations de fabrication de circuits intégrés, de cartes de circuits imprimés et de composants électroniques. |
Polyester Cellulose | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Texwipe™ Lingettes mélangées TechniCloth™ II